Documents
H2542
Sigma-Aldrich
Histone H3.3 human
Synonyme(s) :
Histone, Human
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
liquid
Concentration
1 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... H3-3A(3020)
Autres remarques
Supplied as 1 mg/mL in 20 mM NaPO4, pH 7.0, 0.3 M NaCl, 1 mM EDTA, and 1 mM DTT.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable