H2292
Histone H3.1 human
Synonyme(s) :
Histone, Human
98,70 €
About This Item
98,70 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
liquid
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
MALDI-TOF: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable