H1265
cis-3-Hexen-1-ol
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH=CHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Beilstein:
1719712
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.45 (vs air)
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
pb
156-157 °C (lit.)
Densité
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Déjà en possession de ce produit ?
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their