Principaux documents
H0542
Sigma-Aldrich
HISTOSETTE® I Tissue Processing/Embedding Cassettes
white
1 CASE
220,00 €
220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 CASE
220,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116124
Nomenclature NACRES :
NB.17
220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Couleur
white
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Description générale
Histology processing/embedding cassettes made of acetal polymer. These cassettes keep specimens safely submerged in liquid and are resistant to histological solvents. The one-piece lid snaps apart and conveniently locks into the cassette base, ensuring specimen safety. A line of cassette colors are available to fit your needs and preference. A large 30° anterior writing area is available for your convenience. Not suitable for automated printers.
Quantité
Case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Informations légales
Histosette is a registered trademark of Simport Plastics Ltd.