GS60
GST A1-1, Recombinant Human
Synonyme(s) :
GST-epsilon, GST2, GSTA1-1, GTH1, glutathione S-transferase alpha 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Activité spécifique
21.04 units/mg protein
Poids mol.
23 kDa
Concentration
2.0 mg/mL
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... GSTA1(2938)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable