SMB00271
Chebulinic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Eutannin
438,00 €
About This Item
438,00 €
Produits recommandés
Essai
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@H](OC(=O)c6c7c(c(c(c6)O)O)OC(=O)[C@H]([C@H]7[C@@H](C1=O)CC(=O)O)O)[C@H]2OC(=O)c5cc(c(c(c5)O)O)O)OC(=O)c4cc(c(c(c4)O)O)O)COC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O
InChI
1S/C41H32O27/c42-15-1-10(2-16(43)26(15)51)35(56)62-9-22-31-33(66-36(57)11-3-17(44)27(52)18(45)4-11)34(41(63-22)68-37(58)12-5-19(46)28(53)20(47)6-12)67-38(59)13-7-21(48)29(54)32-25(13)24(30(55)40(61)65-32)14(8-23(49)50)39(60)64-31/h1-7,14,22,24,30-31,33-34,41-48,51-55H,8-9H2,(H,49,50)/t14-,22+,24-,30-,31+,33-,34+,41-/m0/s1
Clé InChI
YGVHOSGNOYKRIH-FJPMMHPYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable