Principaux documents
GENA931-100UL
Mouse IgG HRP Linked Whole Ab (from Sheep)
Cytiva NA931-100UL
Synonyme(s) :
Mouse IgG antibody
100 μL
115,00 €
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
115,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.76
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
wetted part: no
Conditionnement
pkg of 100 μL
Fabricant/nom de marque
Cytiva NA931-100UL
Couleur
Brown (light)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Caractéristiques et avantages
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
Stockage et stabilité
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Remarque sur l'analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informations légales
ECL is a trademark of Cytiva