Principaux documents
GE80-6204-26
Mini tank transfer unit, TE22
power consumption 50 W, AC/DC input 100 V AC, output500 mA
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
EPS2A201 suggested power supply
Caractéristiques
wetted part: no
Fabricant/nom de marque
Cytiva 80620426
Paramètres
2 environmental limits (Pollution degree)
4-40 °C temp. range (Indoor use)
80% humidity limit (2000 m3/h)
Larg. × H × P
14 cm × 24 cm × 16.5 cm
Sortie
500 mA
Consommation électrique
50 W