Principaux documents
GE80-1129-53
EPH electrode wick for MultiPhor II electrophoresis unit
W × L 82 mm × 130 mm, pack of 500 ea
1 PKG
532,00 €
532,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
532,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105300
Nomenclature NACRES :
NB.22
532,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
electrophoresis grade
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 80112953
Larg. × L
82 mm × 130 mm
Description générale
Used for connecting the buffer solution with the gel.
Informations légales
MultiPhor is a trademark of Cytiva