Principaux documents
GE29268402
HiTrap® MabSelect SuRe LX
Cytiva 29268402, pack of 5 × 1 mL
5 X 1 ML
1 150,00 €
1 150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 X 1 ML
1 150,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.13
1 150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 5 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 29268402
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
  • Novel, alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH.
  • Reduces the risk of product contamination and carryover
  • Improves performance and reduces overall costs
  • High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures reduces process time and amount of medium used
  • Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
  • High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
Informations légales
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect SuRe is a trademark of Cytiva
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable