Principaux documents
GE28-4065-01
2′-Deoxyadenosine 5′-Triphosphate Solution, 100 mM
Cytiva 28-4065-01, pack of 25 μmol
50 G
51,40 €
51,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 G
51,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.52
51,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 25 μmol
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28-4065-01
Concentration
100 mM
Couleur
Colorless
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
Stockage et stabilité
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Remarque sur l'analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.