GE28400737
Large Column Holder
For columns o.d. 50 mm, ÄKTA®xpress, Cytiva 28400737
565,00 €
About This Item
565,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
For columns o.d. 50 mm, ÄKTA®xpress
Connections: 5/16" male
Wetted Material: Polyetheretherketone (PEEK)
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28400737