Principaux documents
GE18112090
Union 1/16" Male - 1/16" Male
size (0.13 mm), ÄKTA® Systems, Cytiva 18112090
1 EACH
163,00 €
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
163,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116500
Nomenclature NACRES :
NB.13
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PEEK
Caractéristiques
Connections: Fingertight 1/16"
Wetted Material: Polyetheretherketone (PEEK)
ÄKTA® Systems
Fabricant/nom de marque
Cytiva 18112090
Taille
(0.13 mm)
Compatibilité
Tubing o.d. 1/16"
Informations légales
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva