Principaux documents
GE17-5459-01
Capto Butyl
Cytiva 17-5459-01, pack of 25 mL
1 PKG
171,00 €
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
171,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
NA.56
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
ligand
butyl
Conditionnement
pack of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-5459-01
Matrice
highly cross-linked agarose
Taille moy. des particules
75 μm (d50v)
cleaning in place
3-14
Plage de travail
3-13
Capacité
27 mg binding capacity(27 mg BSA /ml (at QB10%))
Adéquation
suitable for bioprocess medium
Catégories apparentées
Description générale
Useful for the intermediate stages of protein purification, Capto Butyl HIC resin combines high capacity, high flow rate, and low back pressure to reduce process cycle times.
Stockage et stabilité
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Remarque sur l'analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informations légales
Capto is a trademark of Cytiva
Pictogrammes
Flame