GE17-5443-01
Capto™ DEAE
Cytiva 17-5443-01, pack of 100 mL
352,00 €
About This Item
352,00 €
Produits recommandés
ligand
diethylaminoethyl
Description
Ion Exchanger Type (value)
Conditionnement
pack of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-5443-01
Matrice
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
Diamètre moyen
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-14
Plage de travail
2-12
Adéquation
suitable for bioprocess medium
Catégories apparentées
Description générale
Stockage et stabilité