GE17-1271-01
Cytopore™ 2
Cytiva, dry powder
6 030,00 €
About This Item
6 030,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
dry powder
Fabricant/nom de marque
17-1271-01
Cytiva
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable