GE17-0554-02
Agarose NA
Cytiva 17-0554-02, pack of 100 g
Synonyme(s) :
Agarose gel
403,00 €
About This Item
403,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Caractéristiques
wetted part: no
Conditionnement
pack of 100 g
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0554-02
Couleur
White
Catégories apparentées
Description générale
Application
For preparative work, an Agarose with Low gelling temperature should be used. Agarose Prep has Low melting and gelling points.
Caractéristiques et avantages
- Highly suitable for DNA/RNA applications.
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.
Contenu apparenté
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels