GBL505008
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA™ nitrocellulose film slides
8- 6 mm x 6 mm NC pad per slide, frosted end glass
Synonyme(s) :
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
nitrocellulose (on glass)
Conditionnement
pack of 20 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 505008
Taille externe
25 mm × 75 mm
Type de liaison
medium binding surface