Principaux documents
GBL400104
Grace Bio-Labs slide imaging tray
wells, 4, For 25 mm X 75 mm microscope slides
Synonyme(s) :
multi slide viewer, slide viewer
1 EA
185,00 €
185,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
185,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122600
Nomenclature NACRES :
NB.17
185,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
wells 4
For 25 mm X 75 mm microscope slides
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 400104
Description générale
Imaging Tray to hold 4 microscope slides, slide dimensions 25mm X 75mm.