G8511
β-Galactosidase from Escherichia coli
For use as a marker in SDS-PAGE
Synonyme(s) :
β-D-Galactoside galactohydrolase, Lactase
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
~116 kDa
Conditionnement
vial of 0.5 mg
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable