G8378
Guanosine 5′-tetraphosphate tris salt
from Saccharomyces cerevisiae, ~95%
Synonyme(s) :
G-tetra-P
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Saccharomyces cerevisiae
Essai
~95%
Forme
solid
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(CO)(CO)CO.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H17N5O17P4.C4H11NO3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(29-9)1-28-34(22,23)31-36(26,27)32-35(24,25)30-33(19,20)21;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);6-8H,1-3,5H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
Clé InChI
ZEHPDAAYQIAYON-GWTDSMLYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)