G8279
Gum guaiac
crude colorimetric peroxidase substrate
Synonyme(s) :
Guaiac, Guaiacum, Resin guaiac
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pf
85 °C (dec.) (lit.)
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable