G7637
Guanosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt
≥85% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
GDPβS trilithium salt, GDP-β-S, GDP-β-S-Li3
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥85% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: 20 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H15N5O10P2S.3Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(24-9)1-23-26(19,20)25-27(21,22)28;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,19,20)(H2,21,22,28)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
Clé InChI
LMCWQGPJYZRMKU-CYCLDIHTSA-K
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Liaison
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.