G5791
Anti-phospho-Glycogen Synthase Kinase 3α/β (pTyr279/216) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-phospho-GSK α/β (pTyr279/216)
726,00 €
About This Item
726,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen 47-51 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1000 using MCF-7 cell extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr279/pTyr216)
Informations sur le gène
human ... GSK3A(2931)
mouse ... Gsk3a(606496)
rat ... Gsk3a(50686)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable