05-643
Anti-phospho-GSK3β (Ser9) Antibody, clone 2D3
clone 2D3, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-7330414F15Rik, Anti-8430431H08Rik, Anti-C86142, Anti-GSK-3, Anti-GSK-3beta, Anti-GSK3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D3, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer9)
Informations sur le gène
human ... GSK3B(2932)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option