G5136
γ-Glu-ε-Lys
≥98.0% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
product name
γ-Glu-ε-Lys,
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(CCCCNC(=O)CCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O5/c12-7(10(16)17)3-1-2-6-14-9(15)5-4-8(13)11(18)19/h7-8H,1-6,12-13H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
Clé InChI
JPKNLFVGUZRHOB-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable