Principaux documents
G3626
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(β-naphthylamide)
100 MG
41,60 €
1 G
218,00 €
41,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
41,60 €
1 G
218,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
41,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3/c16-13(15(19)20)7-8-14(18)17-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8,16H2,(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
XWCSDVVHAXLZNL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable