G2754
Gly-DL-Asp
≥98%, suitable for electrophoresis
About This Item
Produits recommandés
product name
Gly-DL-Asp,
Pureté
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCC(=O)NC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-2-4(9)8-3(6(12)13)1-5(10)11/h3H,1-2,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
SCCPDJAQCXWPTF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC15A1(6564)
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable