Principaux documents
G1536
Sigma-Aldrich
Gallacetophenone
Synonyme(s) :
2′,3′,4′-Trihydroxyacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
(HO)3C6H2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pf
169-172 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4(9)5-2-3-6(10)8(12)7(5)11/h2-3,10-12H,1H3
Clé InChI
XIROXSOOOAZHLL-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable