FNCAS9TRACR
SygRNA™ FnCas9 Synthetic tracrRNA
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 vial
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.