F9052
Anti-FRS2 (SNT-1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FRS1A, Anti-FRS2A, Anti-FRS2alpha, Anti-SNT, Anti-SNT-1, Anti-SNT1
729,00 €
About This Item
729,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 92-95 kDa (doublet)
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA lysate of mouse NIH/3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extracts of rat PC-12 cells or human HepG2 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FRS2(10818)
mouse ... Frs2(327826)
rat ... Frs2(314850)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable