F4890
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins–FITC antibody produced in mouse
clone RG-16, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM)
204,00 €
About This Item
204,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
RG-16, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Ne doit pas réagir avec
pig, chicken, bovine, horse, human, guinea pig, turkey, rat, canine, goat, feline, sheep
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20
indirect immunofluorescence: 1:50 using using chicken fibroblast cells and primary antibody produced in rabbit
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable