F4762
Anti-Pig IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Porcine IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit, Anti-Swine IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit
529,00 €
About This Item
529,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable