F4383
7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt
≥98%
Synonyme(s) :
4-Fluoro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt, 7-Fluorobenz-2,1,3-oxadiazole-4-sulfonic acid ammonium salt, Ammonium 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonate, SBD-F
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Conditions de stockage
protect from light
Fluorescence
λex 380 nm; λem 515 nm
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
Clé InChI
JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable