F3503
5-Fluoro-2′-deoxyuridine 5′-monophosphate sodium salt
~85%
Synonyme(s) :
FdUMP
229,00 €
About This Item
229,00 €
Produits recommandés
Essai
~85%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12FN2O8P.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(20-7)3-19-21(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
Clé InChI
DGEOOGBABXVZPJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges