Principaux documents
F1884
Supelco
(±)-Fenfluramine hydrochloride solution
drug standard, 1.0 mg/mL in methanol
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
drug standard
Pureté
≥98%
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup