Principaux documents
F1375
Sigma-Aldrich
Fast Red ITR Salt
practical grade
Synonyme(s) :
5-Diethylaminosulfonyl-2-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
About This Item
Formule linéaire :
C11H16ClN3O3S · 1/2ZnCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.93
Numéro C.I. (Colour Index):
37150
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
practical grade
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)S(=O)(=O)c1ccc(OC)c(c1)[N]#N
InChI
1S/C11H16N3O3S/c1-4-14(5-2)18(15,16)9-6-7-11(17-3)10(8-9)13-12/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
DLMVAZUSXBWNAJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable