F131
FPL 64176
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
2,5-Dimethyl-4-[2-(phenylmethyl)benzoyl]-1H-pyrrole-3-carboxlic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.)
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1c(C)[nH]c(C)c1C(=O)c2ccccc2Cc3ccccc3
InChI
1S/C22H21NO3/c1-14-19(20(15(2)23-14)22(25)26-3)21(24)18-12-8-7-11-17(18)13-16-9-5-4-6-10-16/h4-12,23H,13H2,1-3H3
Clé InChI
MDMWHKZANMNXTF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Cacnb3(25297)
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable