Principaux documents
F101
Supelco
Fluphenazine dihydrochloride
Synonyme(s) :
4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H26F3N3OS · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C22H26F3N3OS.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H
Clé InChI
MBHNWCYEGXQEIT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
D1/D2 dopamine receptor antagonist; phenothiazine antipsychotic; H1 histamine receptor antagonist.
Remplacé(e)(s) par