Principaux documents
F0681
Sigma-Aldrich
Factor V human
aqueous glycerol solution, ≥25 units/mg protein
Synonyme(s) :
Labile factor, Proaccelerin
50 μG
886,00 €
886,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
886,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
886,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
aqueous glycerol solution
Activité spécifique
≥25 units/mg protein
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... F5(2153)
Description générale
Factor V is a single chain glycoprotein involved in the blood coagulation cascade. It is the procofactor of Va which accelerates the conversion of prothrombin to thrombin.
Application
Factor V is a key component in blood coagulation systems, where deficiencies can inhibit thrombin generation and affect hemostasis. It has been used in studies of Coagulopathic bleeding which occurs following injury and is a leading cause of in hospital deaths.
Liaison
View this factors role in the Coagulation Cascade.
Définition de l'unité
One unit is equivalent to the Factor V activity in 1.0 mL of normal human plasma at pH 7.4 at 37 °C.
Forme physique
Aqueous solution containing 50% (v/v) glycerol
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Early coagulopathy in trauma patients: An on-scene and hospital admission study.
Floccard B., et al.
Injury (2010)
Eliza A Ruben et al.
Blood, 137(22), 3137-3144 (2021-03-09)
Coagulation factor V (fV) is the precursor of fVa, which, together with fXa, Ca2+, and phospholipids, defines the prothrombinase complex and activates prothrombin in the penultimate step of the coagulation cascade. We solved the cryogenic electron microscopy (cryo-EM) structures of
Sandro B Rizoli et al.
The Journal of trauma, 71(5 Suppl 1), S427-S434 (2011-12-17)
Coagulopathic bleeding is a leading cause of in-hospital death after injury. A recently proposed transfusion strategy calls for early and aggressive frozen plasma transfusion to bleeding trauma patients, thus addressing trauma-associated coagulopathy (TAC) by transfusing clotting factors (CFs). This strategy