Principaux documents
F0269
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pmc)-OH
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,5,7,8-pentamethylchromane-6-sulfonyl)-L-arginine, Nα-Fmoc-Nω-PMC-L-arginine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H42N4O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
662.80
Numéro Beilstein :
4633684
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1c(C)c(c(C)c2CCC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Peptides, Chemistry and Biology, Proc. of the 10th Amer. Peptide Symposium, St. Louis.
Ramage, R., et al. et al.
ESCOM, 157-157 (1988)
Ramage, R. and Green, J.
Tetrahedron Letters, 28, 2287-2287 (1987)