Principaux documents
EPM1334-9923
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
1 EA
834,00 €
834,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
834,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103816
Nomenclature NACRES :
NB.73
834,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
15 x 500 mL Erlenmeyer flasks
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1334-9923 (Global)
L × l
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Catégories apparentées
Description générale
New Brunswick S41l shaker platforms.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG