Principaux documents
EPK0641-3002
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x 102 mm/ 4 in boxes, (4 x 3) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Code UNSPSC :
41122806
Nomenclature NACRES :
NB.12
Le produit EPK0641-3002 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
(4 x 3) configuration
Holds 12 x 102 mm/ 4 in boxes
drawer
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
rack for 102 mm/ 4 in boxes
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® K0641-3002 (Global)
Technique(s)
cryopreservation: suitable
P × l × H
562 mm (22 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 415 mm (16.3 in.)
Description générale
for ULT freezer: Innova U360 (max. 108 boxes), Innova U535 (max. 144 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 216 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 216 boxes)for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG