Key Documents
EP951040546
Eppendorf® Microplate 384/V-PP
DNA LoBind, PCR clean, V-bottom clear wells, white border
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Matériaux
V-bottom clear wells
Caractéristiques
DNA LoBind
PCR clean
Conditionnement
pkg of 80 plates (5 bags x 16 plates)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 951040546 (North America)
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
384 well
Couleur
white border
Type de liaison
low binding surface
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG