Principaux documents
EP5920739000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 49 x 2.6 - 8 mL tubes, pack of 2
2 EA
325,00 €
325,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
325,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
325,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
capacity 49 x 2.6 - 8 mL tubes
Holds 2.6 - 8.0 mL tubes
for use with cap
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920739000 (Global)
Paramètres
4,140 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
109 mm
Diamètre
13 mm
Compatibilité
for use with Universal-Large bucket
Description générale
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG