EP5920720007
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 36 x 5.5 - 12 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
342,00 €
About This Item
342,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
capacity 36 x 5.5 - 12 mL tubes
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920720007 (Global)
Paramètres
3,046 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
114 mm
Diamètre
16 mm
Compatibilité
for use with High-capacity bucket