EP5920715003
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 12 x 50 mL conical tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
325,00 €
About This Item
325,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
capacity 12 x 50 mL conical tubes
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920715003 (Global)
Paramètres
3,153 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
120 mm
Diamètre
31 mm
Compatibilité
for use with High-capacity bucket