Principaux documents
EP5910764006
Eppendorf® Adapter
for 50 mL tubes skirted bottom, for rotor S-4xUniv., pkg of 2 pieces
2 EA
342,00 €
342,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
342,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
342,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
skirt
for 50 mL tubes skirted bottom
for rotor S-4xUniv.
Conditionnement
pack of 2 ea
pkg of 2 pieces
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5910764006
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Universal bucket
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG