Principaux documents
EP5825722000
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 180 - 250 mL tubes, set of 2 pieces
2 EA
214,00 €
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
214,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 180 - 250 mL tubes
Conditionnement
set of 2 pieces
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825722000
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 500 mL rectangular bucket
Description générale
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG