Principaux documents
EP5820771003
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-35-48-17, to hold, 24 x 15 mL conical tubes, with 24 steel sleeves and adapters
1 EA
808,00 €
808,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
808,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
808,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 24 x 15 mL conical tubes
high-speed fixed angle rotor
with 24 steel sleeves and adapters
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5820771003 (Global)
Paramètres
5500 rpm speed
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Description générale
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG